Learn More
Alcohol 2-bromo-4,5-dimetoxibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl Alcohol |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11BrO3/c1-12-8-3-6(5-11)7(10)4-9(8)13-2/h3-4,11H,5H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.9892 |