Learn More
Ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30332004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332004 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30332004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB684055100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic Acid
CAS 6286-46-0
Fórmula molecular C9 H9 Br O4
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(Br)c(cc1OC)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 261.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.9684