Learn More
Ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10294594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10294594 5 g Frasco de vidrio 5 g
10193064 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10294594 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 395090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6286-46-0
Fórmula molecular C9H9BrO4
Peso molecular (g/mol) 261.07
Número MDL MFCD00017542
Clave InChI HWFCHCRFQWEFMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromoveratric acid, benzoic acid, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoicacid, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzoic acid, 6-bromveratrumsaure, acmc-1b7v8, ksc496e4l, rarechem al be 0015, timtec-bb sbb037916
PubChem CID 222963
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(Br)=C(C=C1OC)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4, 5-dimethoxybenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 188°C to 190°C
Color Crema a blanco o amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H2(Br)CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.