Learn More
Éster 2,3-dimetoxifenílico del ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic Acid 2,3-Dimethoxyphenyl Ester |
| CAS | 146776-38-7 |
| Fórmula molecular | C17H17BrO6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dimethoxyphenyl 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17BrO6/c1-20-12-6-5-7-13(16(12)23-4)24-17(19)10-8-14(21-2)15(22-3)9-11(10)18/h5-9H,1-4H3 |
| SMILES | BrC1=C(C(OC2=C(OC)C(OC)=CC=C2)=O)C=C(OC)C(OC)=C1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetoxifenil 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 397.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.02 |