Learn More
Éster 2,3-dimetoxifenílico del ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic Acid 2,3-Dimethoxyphenyl Ester |
| CAS | 146776-38-7 |
| Fórmula molecular | C17H17BrO6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dimethoxyphenyl 2-bromo-4,5-dimethoxybenzoate (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17BrO6/c1-20-12-6-5-7-13(16(12)23-4)24-17(19)10-8-14(21-2)15(22-3)9-11(10)18/h5-9H,1-4H3 |
| SMILES | BrC1=C(C(OC2=C(OC)C(OC)=CC=C2)=O)C=C(OC)C(OC)=C1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dimetoxifenil 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 397.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.02 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?