Learn More
2-Bromo-4,5-difluorofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379355 5 g 5 g
11369355 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16716.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 166281-37-4 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166281-37-4
Fórmula molecular C6H3BrF2O
Peso molecular (g/mol) 208.99
Número MDL MFCD00070751
Clave InChI FCYZOOHWUOEAOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4,5-diflouo phenol, 2-bromo-4,5-difluoro-phenol, phenol, 2-bromo-4,5-difluoro, pubchem2835, acmc-1bxcg, 2-bromo-4,5-difluoro, intermediates-zcf02247, 2-bromo-4,5-difluorophen, ksc494o4b, 2-bromo-4,5-difluorophenol
PubChem CID 2736288
Nombre IUPAC 2-bromo-4,5-difluorofenol
SMILES OC1=CC(F)=C(F)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,5-difluorophenol
Densidad 1.829
Índice de refracción 1.532
Cantidad 5 g
Beilstein 8355005
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.99
Porcentaje de pureza 97%