Learn More
2-Bromo-4,5-dicloroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399669 1 g 1 g
11472697 5 g 5 g
11482697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14896.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16076-27-0 | C3HBrCl2N2 | 215.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16076-27-0
Fórmula molecular C3HBrCl2N2
Peso molecular (g/mol) 215.86
Número MDL MFCD00067894
Clave InChI SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4,5-dichloroimidazole, imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, 1h-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, imidazole,5-dichloro, acmc-20ao2s, 1h-imidazole,5-dichloro, 5-23-04-00463 beilstein handbook reference, 2-bromo-4,5-dichloro-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro-3h-imidazole
PubChem CID 99484
Nombre IUPAC 2-bromo-4,5-dicloro-1H-imidazol
SMILES ClC1=C(Cl)N=C(Br)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 606732
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.87
Porcentaje de pureza 98%