Learn More
2-Bromo-4,5-dicloro-1H-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10466462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10466462 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10354472 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10466462 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01467DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 16076-27-0
Fórmula molecular C3HBrCl2N2
Peso molecular (g/mol) 215.86
Número MDL MFCD00067894
Clave InChI SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-4,5-dichloroimidazole, imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, 1h-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro, imidazole,5-dichloro, acmc-20ao2s, 1h-imidazole,5-dichloro, 5-23-04-00463 beilstein handbook reference, 2-bromo-4,5-dichloro-imidazole, 2-bromo-4,5-dichloro-3h-imidazole
PubChem CID 99484
Nombre IUPAC 2-bromo-4,5-dicloro-1H-imidazol
SMILES ClC1=C(Cl)N=C(Br)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4, 5-dichloro-1H-imidazole
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.86
Porcentaje de pureza 97%