Learn More
Éster etílico de ácido 2-bromo-4,4,4-trifluorobutírico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10057889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10057889 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10057889 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00179DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4, 4, 4-trifluorobutyric acid ethyl ester
CAS 367-33-9
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H8BrF3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluoro-butanoate, butanoic acid,2-bromo-4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
Clave InChI POVYUFTVLGOXEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(CC(F)(F)F)Br
Nombre IUPAC 2-bromo-4,4,4-trifluorobutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 249.027
PubChem CID 45594306
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.03
Porcentaje de pureza 97%