Learn More
2-Bromo-4'-(1-pirrolidinil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318266 25 g 25 g
11308266 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15407.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 216144-18-2 | C12H14BrNO | 268.154 g/mol
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone is an important raw material and used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-4′-(1-pirrolidinil)acetofenona es una materia prima importante y se utiliza como productos intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216144-18-2
Fórmula molecular C12H14BrNO
Peso molecular (g/mol) 268.154
Número MDL MFCD01075690
Clave InChI WLRIUCQUMKJOGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethanone, alpha-bromo-4-1-pyrrolidino acetophenone, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-1-pyrrolidinyl phenyl, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-yl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pyrrolidin-1-ylphenyl ethan-1-one, 4-pyrrolidin-1-yl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-pyrrolidinylphenyl ethan-1-one, acmc-209fm8
PubChem CID 3681785
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-pirrolidina-1-ilfenil)etanona
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Punto de fusión 120°C to 122°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 8549816
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.16
Porcentaje de pureza 97%