Learn More
2-Bromo-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol |
| CAS | 57835-35-5 |
| Fórmula molecular | C14H21BrO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21BrO/c1-13(2,3)9-14(4,5)10-6-7-12(16)11(15)8-10/h6-8,16H,9H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 285.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0776 |