Learn More
2-Bromo-3-(trifluorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435540 1 g 1 g
11445540 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25822.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 175205-82-0 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175205-82-0
Fórmula molecular C6H3BrF3N
Peso molecular (g/mol) 225.996
Número MDL MFCD00153084
Clave InChI OFGSIPQYQUVVPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, 2-bromo-3-trifluorormethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-3-trifluoromethyl, 2-bromo-3-trifluormethyl-pyridine, pubchem2999, acmc-1bx8n, ksc174i2d, tpc-py049, buttpark 27\06-85
PubChem CID 5193820
Nombre IUPAC 2-bromo-3-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 37°C to 39°C
Punto de ebullición 76°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 29°C (84°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226
Porcentaje de pureza 98%