Learn More
2-Bromo-3-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451459 5 g 5 g
15441459 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64309.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 58458-10-9 | Molecular Formula: C7H5BrF3N | Molecular Weight: 240.023 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58458-10-9
Fórmula molecular C7H5BrF3N
Peso molecular (g/mol) 240.023
Número MDL MFCD01656033
Clave InChI XIUJCAJFRWDEKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-3-trifluoromethyl benzenamine, 2-bromo-3-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2-bromo-3-trifluoromethyl, pubchem4829, ksc275a9t, 2-bromo-3-trifluoromethyl-aniline, 3-amino-2-bromobenzotrifluoride 2-bromo-3-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 94058
Nombre IUPAC 2-bromo-3-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2835356
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido