Learn More
2-Bromo-3'-(trifluorometil)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434127 5 g 5 g
11325145 1 g 1 g
11315145 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15434127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31526.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2003-10-3 | C9H6BrF3O | 267.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2003-10-3
Fórmula molecular C9H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 267.05
Número MDL MFCD03094283
Clave InChI TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Punto de fusión 20°C to 23°C
Punto de ebullición 69°C to 72°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-3'-trifluoromethylacetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-3'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifluoromethylphenacylbromide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[3-(trifluorometil)fenil]etanona
PubChem CID 2778386
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.04
Porcentaje de pureza 98%