Learn More
2-Bromo-3'-(trifluorometil)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11325145 1 g 1 g
15434127 5 g 5 g
11315145 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11325145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31526.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2003-10-3 | C9H6BrF3O | 267.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2003-10-3
Fórmula molecular C9H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 267.05
Número MDL MFCD03094283
Clave InChI TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Punto de fusión 20°C to 23°C
Punto de ebullición 69°C to 72°C
Cantidad 1 g
Sinónimo decoyinine, decoyinin, angustmycin a, antibiotic a 14, decoyinine u-7984, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-en-2-ulofuranosyl-9h-purin-6-amine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-enulofuranosyl adenine, adenine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-enulofuranosyl, 9-tetrahydro-3,4-dihydroxy-2-hydroxymethyl-5-methylene-2-furyl adenine, 9h-purin-6-amine, 9-6-deoxy-beta-d-erythro-hex-5-en-2-ulofuranosyl
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
Nombre IUPAC (2R,3R,4S)-2-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)-5-metilideneoxolano-3,4-diol
PubChem CID 121578
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.04
Porcentaje de pureza 98%