Learn More
Ácido 2-bromo-3-tiofenocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336304 1 g Frasco de vidrio 1 g
10051554 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10336304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426840010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24287-95-4 | C5H3BrO2S | 207.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24287-95-4
Fórmula molecular C5H3BrO2S
Peso molecular (g/mol) 207.04
Número MDL MFCD05865213
Clave InChI RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylicacid, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-3-thenoic acid, acmc-209xc0, 2-bromo-3-carboxythiophene, 2-bromothiophene-3-carboxylic?acid, 2-bromo-3-thiophene carboxylic acid, 2-bromo-thiophene 3-carboxylic acid
PubChem CID 12320971
Nombre IUPAC ácido 2-bromotiofeno-3-carboxílico
SMILES C1=CSC(=C1C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 179.0°C to 181.0°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.