Learn More
(2-Bromo-3-tienil)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10315112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10315112 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10611703 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10315112 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB08448CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 157664-47-6
Fórmula molecular C5H6BrNS
Peso molecular (g/mol) 192.074
Número MDL MFCD04971979
Clave InChI SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-thienyl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromo-3-thiophenemethylamine, 3-thiophenemethanamine,2-bromo, 1-2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromothien-3-yl methylamine hydrochloride, pubchem5276, h-val-ssna, bestipharma 583-851, 3-aminomethyl-2-bromothiophene
PubChem CID 2735586
Nombre IUPAC (2-bromotiofen-3-il)metanamina
SMILES C1=CSC(=C1CN)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Bromo-3-thienyl)methylamine hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.54
Porcentaje de pureza 97%