Learn More
2-Bromo-3-piridinacarboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294664 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294664 1 g Frasco de vidrio 1 g
10515334 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10294664 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 128071-75-0 | C6H4BrNO | 186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128071-75-0
Fórmula molecular C6H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 186
Número MDL MFCD04966945
Clave InChI GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromonicotinaldehyde, 2-bromo-3-formylpyridine, 2-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromo, pubchem5057, acmc-1bypv, 2-bromo-3-formyl pyridine, bromo-3-pyridine carbaldehyde, bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 4714951
Nombre IUPAC 2-bromopiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70.0°C to 74.0°C
Punto de ebullición 100.0°C (3.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.