Learn More
2-Bromo-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334416 5 g 5 g
11324416 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20019.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19755-53-4 | C5H3BrN2O2 | 203.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19755-53-4
Fórmula molecular C5H3BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 203.00
Número MDL MFCD00955613
Clave InChI ZCCUFLITCDHRMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-nitro, pyridine, 2-bromonitro, pubchem5955, acmc-1bt4y, 2-bromo-3-nitro pyridine, #, ksc490s2t, 2-bromo-3-nitropyridine
PubChem CID 555054
Nombre IUPAC 2-bromo-3-nitropiridina
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CN=C1Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-nitropyridine
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 5 g
Beilstein 124504
Formula Weight (peso de la fórmula) 203
Porcentaje de pureza 98%