Learn More
2-Bromo-3'-nitroacetofenona, TRC
Código de producto. 30347772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347772 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30347772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6880851G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
CAS 2227-64-7
Fórmula molecular C8H6BrNO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(3-Nitrophenyl)-2-bromoethanone, 1-Nitro-3-(bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitrophenyl)ethanone, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 2-Bromo-m-nitroacetophenone, 3-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl 3-nitrophenyl ketone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone, NSC 69855, m-Nitrophenacyl bromide, α-Bromo-3-nitroacetophenone, α-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-m-nitroacetophenone, ω-Bromo-m-nitroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(4-6)10(12)13/h1-4H,5H2
SMILES O=C(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-nitrofenil)etan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 244.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.95