Learn More
2-Bromo-3'-nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10655572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10655572 25 g Frasco de vidrio 25 g
10501564 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10655572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 137470250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2227-64-7 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2227-64-7
Fórmula molecular C8H6BrNO3
Peso molecular (g/mol) 244.04
Número MDL MFCD00024512
Clave InChI GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-3'-nitroacetophenone, 3-nitrophenacyl bromide, 3-nitrophenacylbromide, 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethan-1-one, a-bromo-3-nitroacetophenone, 2-bromo-3-nitroacetophenone, alpha-bromo-3'-nitroacetophenone, acetophenone, 2-bromo-3'-nitro, m-nitrophenacyl bromide
PubChem CID 75213
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-nitrofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 90°C to 94°C
Color Beige-naranja a verde-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COCH2Br
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.