Learn More
2-Bromo-3-metiltiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-methylthiophene |
| CAS | 14282-76-9 |
| Fórmula molecular | C5H5BrS |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccsc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3-metiltiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 177.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.9295 |