Learn More
2-Bromo-3-metiltiofeno, TRC
Código de producto. 30341037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341037 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30341037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68578525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-methylthiophene
CAS 14282-76-9
Fórmula molecular C5H5BrS
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
SMILES Cc1ccsc1Br
Nombre IUPAC 2-bromo-3-metiltiofeno
Peso molecular (g/mol) 177.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.9295