Learn More
2-Bromo-3-metiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397746 25 g 25 g
11387746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11393.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14282-76-9 | C5H5BrS | 177.059 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14282-76-9
Fórmula molecular C5H5BrS
Peso molecular (g/mol) 177.059
Número MDL MFCD00059741
Clave InChI YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-thiophene, 1-bromo-2-methyl thiophene, pubchem5191, 2-bromo-3methylthiophene, 2-bromo-3-methythiophene, acmc-1buh4, 2-bromo-3methyl thiophene, 2-bromo-3-methyl thiophene, ksc491i3r
PubChem CID 84314
Nombre IUPAC 2-bromo-3-metiltiofeno
SMILES CC1=C(SC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-methylthiophene
Densidad 1.58
Punto de ebullición 173°C to 176°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.571
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 105719
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.07
Porcentaje de pureza 97%