Learn More
2-Bromo-3-metiltiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387746 5 g 5 g
11397746 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11393.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14282-76-9 | C5H5BrS | 177.059 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14282-76-9
Fórmula molecular C5H5BrS
Peso molecular (g/mol) 177.059
Número MDL MFCD00059741
Clave InChI YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-thiophene, 1-bromo-2-methyl thiophene, pubchem5191, 2-bromo-3methylthiophene, 2-bromo-3-methythiophene, acmc-1buh4, 2-bromo-3methyl thiophene, 2-bromo-3-methyl thiophene, ksc491i3r
PubChem CID 84314
Nombre IUPAC 2-bromo-3-metiltiofeno
SMILES CC1=C(SC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-methylthiophene
Densidad 1.58
Punto de ebullición 173°C to 176°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.571
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 105719
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.07
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.