Learn More
2-Bromo-3-metilpiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15499089 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15499089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19522.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-methylpyridine
CAS 3430-17-9
Densidad 1.544
Punto de ebullición 218°C to 219°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C6H6BrN
Índice de refracción 1.5695
Número MDL MFCD00239380
Cantidad 5 g
Beilstein 107896
Sinónimo 2-bromo-3-picoline, 2-bromo-3-methylpyridin, 2-bromo-3-methyl pyridine, 2-bromo-3-methyl-pyridine, 3-methyl-2-bromopyridine, pyridine, 2-bromo-3-methyl, 2-brom-3-methylpyridin, pubchem9208, 2-bromo-3-mehtylpyridine
Clave InChI PZSISEFPCYMBDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CN=C1Br
Nombre IUPAC 2-bromo-3-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 172.03
PubChem CID 220832
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza ≥98%