Learn More
Ácido 2-bromo-3-metilpiridina-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid |
| CAS | 1003043-34-2 |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C6H7BBrNO2 |
| Número MDL | MFCD08274468 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097oc |
| Clave InChI | IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |