Learn More
2-Bromo-3-metilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-methylphenol |
| CAS | 22061-78-5 |
| Fórmula molecular | C7H7BrO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | NSC 100895 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | BrC1=C(C)C=CC=C1O |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3-metilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.968 |