Learn More
2-Bromo-3-metilbutirilurea, TRC
Código de producto. 30136623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136623 50 g 50 g
30132741 10 g 10 g
30005869 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68513050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-67-3
Fórmula molecular C6 H11 Br N2 O2
Peso molecular (g/mol) 223.07
Sinónimo Butanamide, N-(aminocarbonyl)-2-bromo-3-methyl-, Urea, (2-bromo-3-methylbutyryl)- (6CI,8CI), (RS)-2-Bromoisovalerylurea, (+/-)-Bromisoval, (alpha-Bromoisovaleryl)urea, 2-Bromo-3-methylbutyrylurea, 2-Bromoisovalerylurea, Abroval, Alluval, Alural, BVU, Bromaral, Bromcarbamide, Bromisoval, Bromisovalerylurea, Bromisovalum, Bromizoval, Bromocarbamide, Bromoisovalum, Bromoval, Bromovalerocarbamide, Bromovaleroylurea, Bromovalerylurea, Bromoxil, Bromural, Bromuvan, Bromvalerylurea, Bromvaletone, Bromvalurea, Bromyl, Brovalin, Brovalurea, Brovarin, Calmotin, Dagrabromyl, Dibroluur, Dormigene, Isobromyl, Pivadorm, Pivadorn, Somnurol, Upiol, Uvaleral, alpha-Bromisovalerylurea, alpha-Bromo-beta-dimethylpropanoylurea, alpha-Bromoisovaleric acid ureide, alpha-Bromoisovaleroylurea
Nombre IUPAC 2-bromo-N-carbamoil-3-metilbutanamida
SMILES CC(C)C(Br)C(=O)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromisoval
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11BrN2O2/c1-3(2)4(7)5(10)9-6(8)11/h3-4H,1-2H3,(H3,8,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0004