Learn More
2-Bromo-3-methylbutyric acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10666471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10666471 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10666471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268880250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-methylbutyric acid
Nombre de nota 98%
CAS 565-74-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39.0°C to 43.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 124.0°C to 126.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H9BrO2
Fórmula lineal (CH3)2CHCH(Br)CO2H
Número MDL MFCD00004210
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 317
Índice Merck 15, 1432
Sinónimo 2-bromo-3-methylbutyric acid, 2-bromoisovaleric acid, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl, alpha-bromoisovaleric acid, butyric acid, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-butanoic acid, .alpha.-bromoisovaleric acid, +/--2-bromo-3-methylbutyric acid, bromisovaleriansaure, acmc-209wpb
Clave InChI UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(C(=O)O)Br
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-3-metilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 181.03
PubChem CID 11268
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder and/or Chunks
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3-methylbutyric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.