Learn More
Éster metílico del ácido 2-bromo-3-metilbutenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-methylbutenoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 51263-40-2 |
| Fórmula molecular | C6H9BrO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-Bromo-3,3-dimethylacrylate, 2-Bromo-3-methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9BrO2/c1-4(2)5(7)6(8)9-3/h1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=C(C)C)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3-metilbut-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 193.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.9786 |