Learn More
Éster metílico del ácido 2-bromo-3-metilbutenoico, TRC
Código de producto. 30340685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30340685 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30340685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68529050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-methylbutenoic Acid Methyl Ester
CAS 51263-40-2
Fórmula molecular C6H9BrO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Methyl 2-Bromo-3,3-dimethylacrylate, 2-Bromo-3-methyl-2-butenoic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9BrO2/c1-4(2)5(7)6(8)9-3/h1-3H3
SMILES COC(=O)C(=C(C)C)Br
Nombre IUPAC 2-bromo-3-metilbut-2-enoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 193.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.9786
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.