Learn More
2-Bromo-3-metilanilina, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461029 250 mg 250 miligramos
15441029 1 g 1 g
15451029 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64014.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54879-20-8 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54879-20-8
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.052
Número MDL MFCD06411367
Clave InChI VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
PubChem CID 603781
Nombre IUPAC 2-bromo-3-metilanilina
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-methylaniline
Color Marrón
Densidad 1.489 g/mL
Punto de ebullición 48°C (0.03 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.605
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Beilstein 2079474
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.05
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido