Learn More
2-Bromo-3-(metoximetoxi)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488967 1 g 1 g
15408977 250 mg 250 miligramos
15498967 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52324.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 162271-10-5 | C7H8BrNO2 | 218.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162271-10-5
Fórmula molecular C7H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 218.05
Número MDL MFCD17015031
Clave InChI CATUEJFGWSUPBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-methoxymethoxy pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methoxymethoxy, 2-bromo-3-methoxymethoxy-pyridine, 2-bromo-3-methoxymethyloxypyridine
PubChem CID 11586573
Nombre IUPAC 2-bromo-3-(metoximetoxi)piridina
SMILES COCOC1=C(N=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Punto de fusión 35°C to 37°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.05
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.