Learn More
Ácido 2-bromo-3-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 88377-29-1 |
| Fórmula molecular | C8H7O3Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COC1=CC=CC(=C1Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-3-metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 231.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9579 |