Learn More
2-Bromo-3'-metoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439572 5 g 5 g
11449572 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439572 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10716.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5000-65-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5000-65-7
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00000199
Clave InChI IOOHBIFQNQQUFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-3-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-methoxyacetophenone, m-methoxyphenacyl bromide, 3'-methoxyphenacyl bromide, 3-bromoacetyl anisole, 2-bromo-1-3-methoxyphenyl ethan-1-one, 3-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 3-methoxyphenyl ketone, ccris 7998, 3-methoxyphenacylbromide
PubChem CID 101294
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 60°C to 64°C
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 510128
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.08
Porcentaje de pureza 98%