Learn More
2-Bromo-3-metoxi-6-nitropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-methoxy-6-nitropyridine |
| CAS | 76066-07-4 |
| Fórmula molecular | C6 H5 Br N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrN2O3/c1-12-4-2-3-5(9(10)11)8-6(4)7/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(nc1Br)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3-metoxi-6-nitropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 233.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.9484 |