Learn More
2-Bromo-3-hidroxipiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480583 100 g 100 g
11460583 5 g 5 g
11470583 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480583 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12687.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6602-32-0 | C5H4BrNO | 174.00 g/mol
2-Bromo-3-hydroxypyridine is used to produce 2-bromo-4,6-diiodo-3-pyridinol. It is also used in azo dyes and in the synthesis of pterocellin A by reacting with kojic acid and in synthesis of orelline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-3-hidroxipiridina se utiliza para producir 2-bromo-4,6-diyodo-3-piridinol. También se utiliza en colorantes azoicos y en la síntesis de pterocellina A reaccionando con ácido cójico y en la síntesis de orellina.
Solubilidad
Soluble en alcohol. No soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6602-32-0
Fórmula molecular C5H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 174.00
Número MDL MFCD00006220
Clave InChI YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-hydroxypyridine, 2-bromo-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-3-ol, 3-hydroxy-2-bromopyridine, unii-9dab85h359, 2-bromo-3-hydroxy pyridine, 2-bromo-3-hydroxy-pyridine, 2-bromo-3-hydroxypyridine 2-bromo-3-pyridinol, 2-bromo3-pyridinol
PubChem CID 23070
Nombre IUPAC 2-bromopiridin-3-ol
SMILES OC1=CC=CN=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-hydroxypyridine
Punto de fusión 182°C to 186°C
Cantidad 100 g
Beilstein 109829
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 99%