Learn More
2-Bromo-3-hidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 196081-71-7 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Br O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-7-5(4-9)2-1-3-6(7)10/h1-4,10H |
| SMILES | Oc1cccc(C=O)c1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3-hidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 201.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9473 |