Learn More
2-Bromo-3'-hidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30344905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344905 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30344905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6844405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
CAS 2491-37-4
Fórmula molecular C8H7BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl) Ethanone, 3-Hydroxyphenacyl Bromide, m-Bromoacetylphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2
SMILES Oc1cccc(c1)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 215.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9629
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.