Learn More
2-Bromo-3'-hidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30344076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344076 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30344076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6844401G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
CAS 2491-37-4
Fórmula molecular C8H7BrO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl) Ethanone, 3-Hydroxyphenacyl Bromide, m-Bromoacetylphenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2
SMILES Oc1cccc(c1)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 215.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9629