Learn More
2-Bromo-3'-hidroxiacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10169969 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10169969 1 g Frasco de vidrio 1 g
10301670 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10169969 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2491-37-4 | C8H7BrO2 | 215.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-37-4
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.04
Número MDL MFCD05664326
Clave InChI IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6917206
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-hidroxifenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 74°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)C6H4COCH2Br
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3-hydroxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 3-hydroxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 2-bromo-3`-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3'-hydroxy-acetophenone, tos-bb-1139
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.