Learn More
2-Bromo-3-hexiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412698 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15412698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56243.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 69249-61-2 | Molecular Formula: C10H15BrS | Molecular Weight: 247.194 g/mol
2-Bromo-3-hexylthiophene is used in the synthesis of End-capped Regioregular Poly(3-hexylthiophene). It is also used to synthesize well-defined head-to-tail-type oligothiophenes which are used in a number of high-technology applications including OLEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-3-hexiltiofeno se usa en la síntesis de desactivación terminal de poli regioregular (3-hexiltiofeno). También se utiliza para sintetizar oligotiofenos de tipo cabeza-cola bien definidos, que se emplean en una serie de aplicaciones de alta tecnología, entre ellas los OLED.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69249-61-2
Fórmula molecular C10H15BrS
Peso molecular (g/mol) 247.194
Número MDL MFCD09907959
Clave InChI XQJNXCHDODCAJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-hexyl-thiophene, thiophene, 2-bromo-3-hexyl, acmc-209o6r, 2-bromo-3-hexyl thiophene, 2-bromo-3-n-hexylthiophene, amth047, 2-bromanyl-3-hexyl-thiophene, ksc491i5d, 2-bromo-3-hexylthiophene
PubChem CID 10960141
Nombre IUPAC 2-bromo-3-hexiltiofeno
SMILES CCCCCCC1=C(SC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-hexylthiophene
Densidad 1.24
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.2
Porcentaje de pureza 98%