Learn More
2-Bromo-3-fluoropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464637 1 g 1 g
15474637 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31981.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40273-45-8 | C5H3BrFN | 175.988 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40273-45-8
Fórmula molecular C5H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 175.988
Número MDL MFCD04114128
Clave InChI IFGLECYAEGYLSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-fluoro-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-fluoro, abbypharma ap-17-5102, pubchem3002, 2-bromo-fluoropyridine, bromo-3-fluoro pyrdine, 2-bromo-3-fluoropyrdine, acmc-1am6d, ksc235k8b
PubChem CID 2762803
Nombre IUPAC 2-bromo-3-fluoropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-fluoropyridine
Índice de refracción 1.545
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.99
Porcentaje de pureza 97%