Learn More
Ácido 2-bromo-3-fluoropiridina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15471419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15471419 5 g 5 g
15438826 250 mg 250 miligramos
15461419 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15471419 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64290.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1211530-89-0
Fórmula molecular C6H3BrFNO2
Peso molecular (g/mol) 220.00
Número MDL MFCD13185796
Clave InChI DHFIVEUMGCJILQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-fluoroisonicotinic acid, 2-bromo-3-fluoroisonicotinicacid, 2-bromo-3-fluoro-4-picolic acid, 2-bromo-3-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-3-fluoropyridin-4-carboxylicacid, 2-bromo-3-fluoropyridin-4-carboxylic acid
PubChem CID 70680697
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-3-fluoropiridina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C(F)C(Br)=NC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-fluoropyridine-4-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido