Learn More
Ácido 2-bromo-3-fluoropropiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484337 1 g 1 g
15494337 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31718.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16652-36-1 | Molecular Formula: C3H4BrFO2 | Molecular Weight: 170.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16652-36-1
Fórmula molecular C3H4BrFO2
Peso molecular (g/mol) 170.97
Número MDL MFCD09800640
Clave InChI FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-bromo-3-fluoropropionic acid, acmc-20ao2z, 3-fluoro-2-bromo-propionic acid
PubChem CID 316511
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-3-fluoropropanoico
SMILES OC(=O)C(Br)CF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-fluoropropionic acid
Punto de ebullición 62°C to 63°C (0.2 mmHg)
Índice de refracción 1.4655
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.97
Porcentaje de pureza 96%