Learn More
Bromuro de 2-bromo-3-fluorobenzilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440429 1 g 1 g
15450429 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63632.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1184918-22-6 | C7H5Br2F | 267.92 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184918-22-6
Fórmula molecular C7H5Br2F
Peso molecular (g/mol) 267.92
Número MDL MFCD12911576
Clave InChI ZJSRIMJDFLFPJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 2-bromo-3-fluorobenzyl bromide, 2-bromo-3-bromomethyl-1-fluorobenzene, 2-bromo-3-fluorobenzylbromide
PubChem CID 44181799
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(bromometil)-3-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC(CBr)=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Color Blanco
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.92
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido