Learn More
2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490917 5 g 5 g
11480917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23312.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104540-42-3
Fórmula molecular C7H3BrF4
Peso molecular (g/mol) 242.999
Número MDL MFCD00061243
Clave InChI UERAGXKMOXUWPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-fluorobenzotrifluoride, 2-bromo-1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-6-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-3-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-bromo-1-fluoro-3-trifluoromethyl, 2-bromo-1-fluoro-3-trifluoromethyl-benzene, 2-bromo-3-fluorobenzo trifluoride, 2-bromo-3-fluorbenzotrifluoride, 2-fluoro-6-trifluoromethyl-bromobenzene
PubChem CID 517847
Nombre IUPAC 2-bromo-1-fluoro-3-(trifluorometilo)benceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
Densidad 1.741
Índice de refracción 1.471
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243
Porcentaje de pureza 97%