Learn More
2-Bromo-3-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481589 5 g 5 g
15491589 25 g 25 g
15401599 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64400.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 891180-59-9 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 891180-59-9
Fórmula molecular C7H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 203.01
Número MDL MFCD07782044
Clave InChI CYJBMGYWRHGZBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1417, pubchem22500, acmc-1bwut, ksc494e8j, 6-fluoro-2-formylbromobenzene
PubChem CID 24820504
Nombre IUPAC 2-bromo-3-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Cantidad 5 g
Beilstein 10529128
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido