Learn More
2-Bromo-3-fluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488258 1 g 1 g
15408268 250 mg 250 miligramos
15498258 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61687.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111721-75-6 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
2-Bromo-3-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-3-fluoroanilina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111721-75-6
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.015
Número MDL MFCD07369915
Clave InChI XZRSXRUYZXBTGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-fluorophenylamine, 2-bromo-3-fluoro-phenylamine, 2-bromo-3-fluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1523, acmc-1c6kb, 2-bromo-3-fluoro-aniline, ksc493i1t, 2-bromo-3-fluoro-phenyl-amine
PubChem CID 14770005
Nombre IUPAC 2-bromo-3-fluoroanilina
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-fluoroaniline
Color Blanco
Densidad 1.670 g/mL
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.583
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s